Få mere at vide
Labconco™ WaterPro™ Omvendt osmose (RO) systemer
Artikelnummer. 15320611 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Stiktype:
Schuko
Artikelnummer. Elektriske krav Stiktype
15320611 230 V 50/60 Hz Schuko
1 options
Produkter i denne gruppe kan have andre spændinger end standard US 110/115V. Gennemgå og bekræft dit valg, før du gennemfører din ordre. Nogle af disse produkter returneres muligvis ikke.
Artikelnummer. 15320611 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 9075030
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Produkter i denne gruppe kan have andre spændinger end standard US 110/115V. Gennemgå og bekræft dit valg, før du gennemfører din ordre. Nogle af disse produkter returneres muligvis ikke.
Tre filtre (præ-, kulstof- og RO-membran) kombineret for at levere højkvalitets omvendt osmose renset vand
  • Ideel til laboratorieapplikationer såsom reagensfremstilling og skylning af glasvarer
  • Anskaf renset skyllevand ved tilslutning til laboratorieglasvaskere, som f.eks SteamScrubber™ eller FlaskScrubber™
  • Tidsbestemt dispensering fra 1 til 99,9 min. til uovervåget drift
  • Temperaturkompenseret ledningsevne LED-monitor viser vandkvalitet i mikrosiemens fra 1 til 999
  • Dispenser manuelt fra ventil eller med dispenserpistol (sælges separat) med en hastighed på 8,7L/min. (tank fuld) eller 1L/min. (tank tom)
  • Opbevaringstankens luftudluftningsfilter fjerner bakterier og opretholder vandkvaliteten
  • Automatisk skylleventil forlænger RO-membranens levetid ved automatisk at skylle RO-membranen og tanken i tre minutter efter hver 12-timers periode med inaktivitet
  • Intern trykmåler overvåger og viser RO-renset vandtryk fra 0 til 160psi
  • Holdbar type 304 rustfrit stål frontpanel; pulverlakeret stålskab
  • Hvid polypropylen skåle med stor kapacitet med gevindhoveder
  • Integreret 17L polyethylen lagertank
  • Støjsvag 1/4 hk motor/vingepumpe
  • Vægmonteres
Certificeringer
ETL opført.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, ETL
Kapacitet (metrisk) 17 L
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed 1,1 l/min.
Produkt Vandtype Type 3 til 4
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Type Omvendt osmose system
Vise LED
Stiktype Schuko
Trykområde 0 til 160 psi
Oprensningsmetode Kulfiltrering, omvendt osmose
Bredde (engelsk) 31,1''
Bredde (metrisk) 78 cm
Højde (engelsk) 30,8 tommer.
Højde (metrisk) 78 cm
Dybde (engelsk) 7,6 tommer.
Dybde (metrisk) 19.3 cm
Vægt (engelsk) 90 lb.
Vægt (metrisk) 40.8 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Strømstyrke 6 A
Frekvens 50/60 Hz