Få mere at vide
Labconco™ WaterPro™ PS Vandpoleringsstation
Artikelnummer. p-168637 Shop alle Labconco Corporation produkter
Type:
PS og PS/UF Startup Kit
PS/HPLC og PS HPLC/UF Startup Kit
Model-:
WaterPro PS HPLC/UF Hybrid
WaterPro PS og PS/UF
Artikelnummer. 15492212
Brand: Labconco™ 9047101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WaterPro™ PS Vandpolerstation med filtre, forfiltre og patroner til Labconco WaterPro PS og RO vandrensningssystemer.
  • Almindelig kemi/UF-poleringssæt inkluderer aktiv kulpatron (1), poleringskvalitet blandede deioniseringspatroner (3).
  • Sættet er påkrævet til modellerne 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000571, 9000571, 08 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 90007 og 90007 og 90007
Ordreinfo
Alle modeller kræver opstartssæt, der sælges separat. Enhedens dimensioner (inklusive skåle) (L x B x H): 7 3/4 x 31 1/8 x 28 7/8 in. (20 x 79 x 73 cm). Til 115 V 60 Hz-, 230 V 50 Hz-modeller fås også via din Fisher Scientific™ Repræsentant.
†Leveres med ventil til at dispensere type I vand og pistol til at dispensere Type I, pyrogenfrit vand.
Tekniske data
Oversigt WaterPro PS og PS/UF Startup Kit
Bakterieindhold 0,001 CFU/ml
Daglig output 1 til 250 L
Endotoksin koncentration <0,001 EU/ml
Fødevandskilde Omvendt osmose tap
Flowhastighed 1,1 l/min.
Produkt Vandtype Type 1
Resistivitet 16 til 18,2 M Ω·cm
Total organisk kulstof <30 ppb
Type PS og PS/UF Startup Kit
Til brug med (udstyr) WaterPro™ PS polerstation
Inkluderer Aktivt kul patron (1) og poleringskvalitet blandede deioniseringspatroner (3)
Model- WaterPro PS og PS/UF
Vægt (engelsk) 9.5 lb.
Vægt (metrisk) 4.3 kg