Få mere at vide
Labconco™ WaterPro™ PS Vandpoleringsstation
Shop alle Labconco Corporation produkter
Type:
PS og PS/UF Startup Kit
PS/HPLC og PS HPLC/UF Startup Kit
Model-:
WaterPro PS HPLC/UF Hybrid
WaterPro PS og PS/UF
Beskrivelse
- Almindelig kemi/UF-poleringssæt inkluderer aktiv kulpatron (1), poleringskvalitet blandede deioniseringspatroner (3).
- Sættet er påkrævet til modellerne 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000571, 9000571, 08 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 90007 og 90007 og 90007
Ordreinfo
Alle modeller kræver opstartssæt, der sælges separat. Enhedens dimensioner (inklusive skåle) (L x B x H): 7 3/4 x 31 1/8 x 28 7/8 in. (20 x 79 x 73 cm). Til 115 V 60 Hz-, 230 V 50 Hz-modeller fås også via din Fisher Scientific™ Repræsentant.
†Leveres med ventil til at dispensere type I vand og pistol til at dispensere Type I, pyrogenfrit vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | WaterPro PS/HPLC og PS HPLC/UF Startup Kit |
| Bakterieindhold | 0,001 CFU/ml |
| Daglig output | 1 til 250 L |
| Endotoksin koncentration | <0,001 EU/ml |
| Fødevandskilde | Omvendt osmose tap |
| Flowhastighed | 1,1 l/min. |
| Produkt Vandtype | Type 1 |
| Resistivitet | 16 til 18,2 M Ω·cm |
| Total organisk kulstof | <30 ppb |
| Type | PS/HPLC og PS HPLC/UF Startup Kit |
| Vis mere |