Få mere at vide
Lab Armor™ Vandfrit perlebad
Artikelnummer. 15630034 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
6 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15630034 6 l Hver
15311296 5 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15630034 Leverandør Lab Armor™ Leverandørnr. 1012207
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Lav vedligeholdelse og miljøvenligt alternativ til vandbade. Disse vandløse perlebade bruger metalliske perler i stedet for vand, hvilket giver exceptionel temperaturensartethed.
  • Lav vedligeholdelse
  • Miljøvenlig - perler er genanvendelige
  • Brug 50 % mindre strøm
  • Ingen bakteriedræbende midler nødvendig
  • Perler holder tingene på plads, hvilket eliminerer behovet for stativer og vægte
  • Badet er altid klar, hvilket eliminerer opvarmningstider
  • Sikrere drift end oliebade
  • Tør, inert, ikke-giftig aluminiumoxid sikrer farefri drift ved tømning, rengøring og genopfyldning
  • Perler har høj varmeledningsevne:± 180 °C
  • Perlerne måler 5 til 8 mm i diameter.
Note: Perler er ikke inkluderet; sælges separat.
Tekniske data
Oversigt Vandfrit perlebad
Kapacitet (metrisk) 6 l
Til brug med (applikation) Opvarmning af en række prøver og beholdere, inklusive plader med flere brønde, petriskåle og prøver med åben top i enhver vinkel. Perler kan også bruges i en beholder til frysere, ovne og inkubatorer.
Spænding 220 V