Få mere at vide
Lab Armor™ Vandfrit perlebad
Artikelnummer. 15311296 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
6 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15311296
Brand: Lab Armor™ 1012205
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lav vedligeholdelse og miljøvenligt alternativ til vandbade. Disse vandløse perlebade bruger metalliske perler i stedet for vand, hvilket giver exceptionel temperaturensartethed.
  • Lav vedligeholdelse
  • Miljøvenlig - perler er genanvendelige
  • Brug 50 % mindre strøm
  • Ingen bakteriedræbende midler nødvendig
  • Perler holder tingene på plads, hvilket eliminerer behovet for stativer og vægte
  • Badet er altid klar, hvilket eliminerer opvarmningstider
  • Sikrere drift end oliebade
  • Tør, inert, ikke-giftig aluminiumoxid sikrer farefri drift ved tømning, rengøring og genopfyldning
  • Perler har høj varmeledningsevne:± 180 °C
  • Perlerne måler 5 til 8 mm i diameter.
Note: Perler er ikke inkluderet; sælges separat.
Tekniske data
Oversigt Vandfrit perlebad
Kapacitet (metrisk) 5 l
Til brug med (applikation) Opvarmning af en række prøver og beholdere, inklusive plader med flere brønde, petriskåle og prøver med åben top i enhver vinkel. Perler kan også bruges i en beholder til frysere, ovne og inkubatorer.
Spænding 220 V