Få mere at vide
Lab Armor™ Vandfrit perlebad uden perler
Artikelnummer. 15650034 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15650034 20 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15650034 Leverandør Lab Armor™ Leverandørnr. 1012227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24000.24 DKK
    22546.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 1453.88 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Lav vedligeholdelse og miljøvenligt alternativ til vandbade. Disse vandløse perlebade bruger metalliske perler i stedet for vand, hvilket giver exceptionel temperaturensartethed.
  • Lav vedligeholdelse
  • Miljøvenlig - perler er genanvendelige
  • Brug 50 % mindre strøm
  • Ingen bakteriedræbende midler nødvendig
  • Perler holder tingene på plads, hvilket eliminerer behovet for stativer og vægte
  • Badet er altid klar, hvilket eliminerer opvarmningstider
  • Sikrere drift end oliebade
  • Tør, inert, ikke-giftig aluminiumoxid sikrer farefri drift ved tømning, rengøring og genopfyldning
  • Perler har høj varmeledningsevne:± 180 °C
  • Perlerne måler 5 til 8 mm i diameter.
Bemærk: Perler er ikke inkluderet; sælges separat (10122-25).
Tekniske data
Oversigt Vandfrit perlebad
Kapacitet (metrisk) 20 l
Til brug med (applikation) Opvarmning af en række prøver og beholdere, inklusive plader med flere brønde, petriskåle og prøver med åben top i enhver vinkel. Perler kan også bruges i en beholder til frysere, ovne og inkubatorer.
Spænding 220 V