Learn More
ZIM2 Monoclonal Antibody (OTI6D12), TrueMAB™, OriGene
Code produit 17555661
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
17555661 100 μL 100µL
17575661 30 μL 30µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17555661 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA501975
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
In human, ZIM2 and PEG3 (GeneID:5178) are two distinct genes that share a set of 5′ exons and have a common promoter, and both genes are paternally expressed. Alternative splicing events connect the shared exons either with the remaining 4 exons unique to ZIM2, or with the remaining 2 exons unique to PEG3. This is in contrast to mouse and cow, where ZIM2 and PEG3 genes do not share exons in common, and the imprinting status of ZIM2 is also not conserved amongst mammals. Alternatively spliced transcripts encoding the same protein have been found for the human ZIM2 gene.
Spécification
Antigen ZIM2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI6D12
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene ZIM2
Gene Accession No. Q9NZV7
Gene Alias ZNF656
Gene Symbols ZIM2
Host Species Mouse
Immunogen Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-150 and 428-527 of human ZIM2 produced in E.coli.
Purification Method Affinity Chromatography
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23619
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.