Få mere at vide
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™
Mængde:
10 Test/Sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™ is used for water/wastewater quality control testing; microorganisms are supplied in Quanti-Cult format.
- Lever <50 CFU'er i et enkelt inokulum for at efterligne vandprøver
- Et test/rekonstitueret hætteglas
Advarsler vedrørende bestilling:
Leveres med 10 hætteglas med konserverede organismer; 10 rehydreringshætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | 27853TM*, 27853™* |
| Oversigt | Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™ |
| Format | Quanti-Cult |
| Produkttype | Organismer til kvalitetskontrol |
| Målorganismeklasse | Gram-negative stænger |
| Test Type | Kvantitativ kvalitetskontrol |
| Emballagetype | 10 Test/Set |
| Mængde | 10 Test/Sæt |
| Stammebetegnelser | Boston 41501 |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.