Få mere at vide
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Escherichia coli stamme C1
Artikelnummer. 12986047
Skift visning
Mængde:
10 test/sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12986047 10 test/sæt Hver
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12986047 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4751985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4075.00 DKK
    3703.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 371.27 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Thermo Scientific™ WaterBugs Escherichia coli stamme C1 bruges til kontrol af vand/spildevandskvalitet; mikroorganismer tilføres Quanti-Cult format.
Thermo Scientific™ WaterBugs Escherichia coli stamme C1 bruges til kontrol af vand/spildevandskvalitet; mikroorganismer tilføres Quanti-Cult format.
  • Lever <50 CFU'er i et enkelt inokulum for at efterligne vandprøver
  • Et test/rekonstitueret hætteglas
Advarsler vedrørende bestilling:
Leveres med 10 hætteglas med konserverede organismer; 10 rehydreringshætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Escherichia coli stamme C1
Format Quanti-Cult
Produkttype Organismer til kvalitetskontrol
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Test Type Kvantitativ kvalitetskontrol
Emballagetype 10 Test/sæt
Mængde 10 test/sæt
De ATCC Licenseret afledt emblem, den ATCC Licenseret afledt ordmærke, og ATCC katalogmærker er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.