Beskrivelse
Intuitiv, fleksibel og kalibrerbar - disse tre ord beskriver Memmert vandbad WTB.
- Modelstørrelser: 6, 11, 15, 24, 35 og 50
- Arbejdstemperaturområde: +5°C over den omgivende temperatur op til +100°C
- Arbejdstemperaturområde med Peltier-køleenhed CDP: +10°C til 100°C
- Temperaturindstilling: Celsius / Fahrenheit
- Temperaturstyring: to-trins sikkerhedssystem for at forhindre overtemperatur, individuelt justerbar overtemperaturalarm
- Timer: digital timer fra 1 min. op til 99 timer 59 min., visuel og akustisk
- Intuitiv at betjene, tilpasselig fjernskærm CustomView
- Fremragende driftskoncept: farvedisplay med berøringsskærm og praktisk menunavigation
- Praktisk og robust: hurtig vandtømning, nem at rengøre
- Kan fleksibelt udvides med tilpasset tilbehør (f.eks. cirkulationspumpe, køleenhed, rysteapparat, reagensglasholdere)
- Kan kalibreres til præcise temperaturindstillinger (2-punkts kalibrering)
Perfekt til daglig brug i laboratoriet: Kvalitetsbeholderen i rustfrit stål med afrundede hjørner er nem at rengøre og kan tømmes helt ved hjælp af standardafløbsventilen uden at efterlade rester. Det kompakte ergonomiske design betyder, at Memmert WTB passer på ethvert laboratoriebord.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Temperaturområde | Mindst 5 over omgivende forhold til 100 °C |
| Type | Vandbad |
| Vise | 3,5 tommer farvedisplay med berøringsskærm |
| Stopur | Digital timer fra 1 min. op til 99 timer 59 min., visuel og akustisk |
| Dimensioner (D x B x H) | 289 x 349 x 295 mm |
| Mål (LxBxH) Indvendig | 267 x 207 x 200 mm |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 12 kg |
| Vægt (metrisk) | 7 kg |
| Vis mere |