Få mere at vide
Memmert™ Vandbade WTB
Ideel til temperaturkontrol af salver, emulsioner, prøver, plader og næringsopløsninger i laboratoriet, samt varm opbevaring og kalibrering i industrisegmentet.
Brand: Memmert™ WTB24
7530.74 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
Intuitiv, fleksibel og kalibrerbar - disse tre ord beskriver Memmert vandbad WTB.
- Modelstørrelser: 6, 11, 15, 24, 35 og 50
- Arbejdstemperaturområde: +5°C over den omgivende temperatur op til +100°C
- Arbejdstemperaturområde med Peltier-køleenhed CDP: +10°C til 100°C
- Temperaturindstilling: Celsius / Fahrenheit
- Temperaturstyring: to-trins sikkerhedssystem for at forhindre overtemperatur, individuelt justerbar overtemperaturalarm
- Timer: digital timer fra 1 min. op til 99 timer 59 min., visuel og akustisk
- Intuitiv at betjene, tilpasselig fjernskærm CustomView
- Fremragende driftskoncept: farvedisplay med berøringsskærm og praktisk menunavigation
- Praktisk og robust: hurtig vandtømning, nem at rengøre
- Kan fleksibelt udvides med tilpasset tilbehør (f.eks. cirkulationspumpe, køleenhed, rysteapparat, reagensglasholdere)
- Kan kalibreres til præcise temperaturindstillinger (2-punkts kalibrering)
Perfekt til daglig brug i laboratoriet: Kvalitetsbeholderen i rustfrit stål med afrundede hjørner er nem at rengøre og kan tømmes helt ved hjælp af standardafløbsventilen uden at efterlade rester. Det kompakte ergonomiske design betyder, at Memmert WTB passer på ethvert laboratoriebord.
Tekniske data
23.1 L | |
Mindst 5 over omgivende forhold til 100 °C | |
3,5 tommer farvedisplay med berøringsskærm | |
349 x 554 x 295 mm | |
16 kg | |
50/60 Hz |
CE | |
Vandbad | |
Digital timer fra 1 min. op til 99 timer 59 min., visuel og akustisk | |
472 x 267 x 200 mm | |
10 kg |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Equipment End of Year Sale
Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20
New Offer Save Up to 50%