Få mere at vide
Memmert™ Vandbade WTB
Artikelnummer. 17124604 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7,5 l
10 l
17,5 l
23,1 l
37,5 l
51 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17124604 51 l
17198974 7,5 l
17178974 10 l
17188974 17,5 l
17145951 23,1 l
16807036 37,5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17124604 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. WTB50
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ideel til temperaturkontrol af salver, emulsioner, prøver, plader og næringsopløsninger i laboratoriet, samt varm opbevaring og kalibrering i industrisegmentet.
Intuitiv, fleksibel og kalibrerbar - disse tre ord beskriver Memmert vandbad WTB.
  • Modelstørrelser: 6, 11, 15, 24, 35 og 50
  • Arbejdstemperaturområde: +5°C over den omgivende temperatur op til +100°C
  • Arbejdstemperaturområde med Peltier-køleenhed CDP: +10°C til 100°C
  • Temperaturindstilling: Celsius / Fahrenheit
  • Temperaturstyring: to-trins sikkerhedssystem for at forhindre overtemperatur, individuelt justerbar overtemperaturalarm
  • Timer: digital timer fra 1 min. op til 99 timer 59 min., visuel og akustisk
  • Intuitiv at betjene, tilpasselig fjernskærm CustomView
  • Fremragende driftskoncept: farvedisplay med berøringsskærm og praktisk menunavigation
  • Praktisk og robust: hurtig vandtømning, nem at rengøre
  • Kan fleksibelt udvides med tilpasset tilbehør (f.eks. cirkulationspumpe, køleenhed, rysteapparat, reagensglasholdere)
  • Kan kalibreres til præcise temperaturindstillinger (2-punkts kalibrering)
Perfekt til daglig brug i laboratoriet: Kvalitetsbeholderen i rustfrit stål med afrundede hjørner er nem at rengøre og kan tømmes helt ved hjælp af standardafløbsventilen uden at efterlade rester. Det kompakte ergonomiske design betyder, at Memmert WTB passer på ethvert laboratoriebord.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 51 l
Certificeringer/compliance CE
Temperaturområde Mindst 5 over omgivende forhold til 100 °C
Type Vandbad
Vise 3,5 tommer farvedisplay med berøringsskærm
Stopur Digital timer fra 1 min. op til 99 timer 59 min., visuel og akustisk
Dimensioner (D x B x H) 554 x 679 x 295 mm
Mål (LxBxH) Indvendig 592 x 472 x 200 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 23 kg
Vægt (metrisk) 16 kg
Frekvens 50/60 Hz