Få mere at vide
Vand med 0,1% myresyre, LC-MS Ultra, Solstice CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15641410
Skift visning
Mængde:
2 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15641410 2 L Glasflaske 2 L
1 options
Artikelnummer. 15641410 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 142812L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, LabReady™ Opløsningsmiddelblanding, testet for UHPLC-MS
  • For de mest krævende LC-MS- og UHPLC-applikationer
  • Testet for UHPLC-MS egnethed
  • Højeste opløsningsmiddelrenhed ved lave detektionsgrænser
  • Ekstremt lav MS-baseline-støj
  • Eksemplarisk lot-til-lot reproducerbarhed
  • Lave niveauer af sporstoffer
  • Pakket i klare borosilikatglasflasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water With 0.1% Formic Acid
CAS 7732-18-5, 64-18-6
Mængde 2 L
Emballage Glasflaske
Molekylær formel H2O
MDL nummer MFCD00011332
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 18,02 g/mol
Grad LC-MS Ultra CHROMASOLV