Få mere at vide
Vand WFI kvalitet, Corning™ Mediatech™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15373651
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15373651 500 mL Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15373651 Leverandør Corning Media Tech Leverandørnr. 25055CVC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00 DKK
    425.52 DKK / Pakke med 6
    Spare 336.48 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Corning™ Vand af høj kvalitet fremstilles i et FDA-registreret anlæg i overensstemmelse med et omfattende kvalitetssystem, der er i overensstemmelse med cGMP og nuværende ISO 13485 retningslinjer. Corning tilbyder en række vandprodukter af høj kvalitet til små og store volumenkrav. Disse produkter eliminerer udgifterne til installation og vedligeholdelse af dit eget vandsystem og sikrer, at du har en sekundær vandkilde, der opfylder dine specifikationer. Corning Vand af høj kvalitet er tilgængelig i en række forskellige pakkestørrelser og testet i forhold til specifikationer, som kan omfatte USP og EP-monografikrav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 500 mL