Få mere at vide
Water, ULTREX™ II Ultrapure Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518384 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Narrow Mouth Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15518384 1 L Narrow Mouth Poly Bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 15518384 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 690602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Reagenser til kritisk elementær analyse med mindre end 10 dele pr. trillion (ppt) niveauer på op til 65 elementer
    For use in ICP (Inducutively Coupled Plasma Spectrometry), Trace Metal Analysis
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vægt 18
Grad ULTREX™ II Ultrapure Reagens
Emballage Narrow Mouth Poly Bottle
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 1L = 1.00kg