Få mere at vide
Vand, ultrarent, HPLC-kvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408801
Mængde:
1 L
4 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
Artikelnummer. 11348217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022934.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Vand ultrapure bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri. Det bruges også til konduktometrisk titrering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Opløselighedsinformation Miscible with methanol,acetone,ethanol.
Formel vægt 18.02
Grad HPLC
Tæthed 1.000
Mængde 1 L
Brydningsindeks 1.333
Fysisk form Væske