Få mere at vide
Vand, ultraren, HPLC-kvalitet
Beskrivelse
Vand ultrapure bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri. Det bruges også til konduktometrisk titrering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighedsinformation | Blandet med methanol, acetone, ethanol. |
| Formel vægt | 18.02 |
| Grad | HPLC |
| Tæthed | 1.000 |
| Mængde | 1 L |
| Brydningsindeks | 1.333 |
| Fysisk form | Væske |