Få mere at vide
Vand, ultraren, HPLC-kvalitet
Artikelnummer. 11338217
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338217 4 L -
11348217 1 L 1 L
11358217 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022934.K7
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Vand ultrapure bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri. Det bruges også til konduktometrisk titrering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Opløselighedsinformation Blandet med methanol, acetone, ethanol.
Formel vægt 18.02
Grad HPLC
Tæthed 1.000
Mængde 4 L
Brydningsindeks 1.333
Fysisk form Væske