Få mere at vide
Vand, Ultra Spor Elemental Analysis Grade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11934391 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2 L
Emballage:
LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11934391 500 mL LDPE flaske 500ml
11924391 1 L LDPE flaske 1 L
12038598 2 L LDPE flaske 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11934391 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. W9500
Besparelser på analyse af spildevand
Brug rabatkode 28023
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Pakket i specielt forrensede LDPE-flasker for at beskytte produktets integritet
  • Evalueret for 65 metalurenheder i ppt-området
  • Også specificeret til≤ 1 ppb for klorid-, fosfat- og sulfatanionurenheder
  • Pakket i forrensede LDPE-flasker for at bevare produktets integritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer 11332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
pH 7
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Formel vægt 18.02
Grad Ultrasporelementanalyse
Emballage LDPE flaske
Damptryk 17.5mmHg at 20°C
Tæthed 1.000g/cm³
Analysecertifikat Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske