Få mere at vide
Water, Ultra Resi-analyzed, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15334575 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
4 L
Emballage:
Glass
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15334575 4 L Glass 4 L
1 options
Artikelnummer. 15334575 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 421903
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
CAS 7732-18-5
Farve Colorless
Smeltepunkt 0°C
Kogepunkt 100°C
Molekylær formel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidane
Molekylvægt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vægt 18
Emballage Glass
Mængde 4 L
Fysisk form Liquid