Få mere at vide
Vand (Ultra Pure) Til laboratoriebrug, AAS og ICP , Chem Lab
Artikelnummer. 11988484
Skift visning
Mængde:
20 L
Pakningsstørrelse:
20 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11988484 20 L 20 L
1 options
Artikelnummer. 11988484 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.2101.9520
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tekniske data
pH 5 til 7,5
CAS 7732-18-5
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Molekylær formel H2O
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn vand
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Emballage Ecopack (pose i æske)
Tæthed 1 g/mL
Mængde 20 L
Fysisk form Væske
Oprensningsmetode ASTM D-94, D-129