Beskrivelse
Vand, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogenoxid, dihydrogenmonoxid, 1L, <-0,01 AU ved 230 nm, <-0,01 AU ved 210 nm, <-0,01 AU ved 220 nm, <-0,01 AU ved 240 nm, <-0,005 AU ved 280 nm, <-0,005 AU ved 260 nm, <-0,005 AU ved 254 nm, 2 ppb max., 100 grader. C, 5 ppb maks., CHEBI:15377, Farveløs, 1,000 g/cm3, UHPLC-MS
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | ≤0,005 AU ved 254 nm, ≤0,005 AU ved 260 nm, ≤0,005 AU ved 280 nm, ≤0,01 AU ved 210 nm, ≤0,01 AU ved 220 nm, ≤0,01 AU ved 230 nm, ≤0,01 AU ved 240 nm |
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| pH | 7 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Molekylær formel | H2O |
| Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| InChI nøgle | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |