Få mere at vide
Vand, til UHPLC-gradientkvalitetsanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11357090 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357090 2.5 L 2.5 L
11307090 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357090 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. W/0120/PB17
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
  • Effektivitet: lot-to-lot-konsistens sikrer reproducerbare resultater
  • Lave surheds-/alkalinitetsniveauer undgår interaktioner med prøver
  • Topform: lav basisstøj ved 210nm og 254nm forbedrer topformen
  • Hastighed: filtreret til 0,1 μm, hvilket gør det muligt at udføre analyser hurtigere ved højere tryk med mindre risiko for pumpeblokering
  • Følsomhed: Interferensfri med enestående høj UV-transmission for forbedret opløsning og følsomhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer 11332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Formel vægt 18,02 g/mol
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 17,5 mmHg ved 20 °C
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske