Få mere at vide
Vand, til UHPLC-gradientkvalitetsanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11307090 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307090 1 L 1 L
11357090 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307090 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. W/0120/PB15
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
  • Effektivitet: lot-to-lot-konsistens sikrer reproducerbare resultater
  • Lave surheds-/alkalinitetsniveauer undgår interaktioner med prøver
  • Topform: lav basisstøj ved 210nm og 254nm forbedrer topformen
  • Hastighed: filtreret til 0,1 μm, hvilket gør det muligt at udføre analyser hurtigere ved højere tryk med mindre risiko for pumpeblokering
  • Følsomhed: Interferensfri med enestående høj UV-transmission for forbedret opløsning og følsomhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer 11332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Spécification
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Formel vægt 18,02 g/mol
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 17,5 mmHg ved 20 °C
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.