Få mere at vide
Vand, TraceSELECT™ , Til sporanalyse, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7120901
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Emballage:
Cubitainer
Plastflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
500ml
Pakke med 4
Artikelnummer. 15627550
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 95305250ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TraceSELECT™ , til sporanalyse
  • Opløsningsmidler med høj renhed til speciationsanalyse ved LC-ICP-MS
  • Strenge oprensningsprocedurer efterfulgt af UV-spektroskopi, IC og ICP-MS-test for at sikre høj kemisk renhed og høj UV-transmittans
  • Blindværdierne for metalspor i disse opløsningsmidler er i ppb-området eller lavere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formel vægt 18.02g/mol
Grad TraceSELECT
Lugt Odorless
Emballage Poly flaske
Tæthed 1g/mL at 20°C
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske