Få mere at vide
Vand, TraceSELECT™, til sporanalyse, Solstice
Artikelnummer. 15647550
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Emballage:
Cubitainer
Plastflaske
Poly flaske
Unit Size:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
500ml
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
15647550 500 mL Poly flaske 500ml
15627550 250 mL Poly flaske 250ml
15607550 1 L Plastflaske 1 L
15617550 2.5 L Poly flaske 2.5 L
15697540 10 L Cubitainer 10 L
15637550 4 x 2.5 L Poly flaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15647550 Supplier Honeywell-Riedel-de Haen Supplier No. 95305500ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
TraceSELECT™ , til sporanalyse
  • Opløsningsmidler med høj renhed til speciationsanalyse ved LC-ICP-MS
  • Strenge oprensningsprocedurer efterfulgt af UV-spektroskopi, IC og ICP-MS-test for at sikre høj kemisk renhed og høj UV-transmittans
  • Blindværdierne for metalspor i disse opløsningsmidler er i ppb-området eller lavere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Water
pH 6 til 8 (ved 20 °C)
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formel vægt 18,02 g/mol
Grad TraceSELECT
Lugt Lugtfri
Emballage Poly flaske
Tæthed 1g/ml ved 20 °C
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske