Få mere at vide
Vand, TraceSELECT™, til sporanalyse, Solstice
Artikelnummer. 15607550
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Emballage:
Cubitainer
Plastflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
500ml
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15607550 1 L Plastflaske 1 L
15627550 250 mL Poly flaske 250ml
15647550 500 mL Poly flaske 500ml
15617550 2.5 L Poly flaske 2.5 L
15697540 10 L Cubitainer 10 L
15637550 4 x 2.5 L Poly flaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15607550 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 953051L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00 DKK
    333.47 DKK / 1 L
    Spare 128.53 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
TraceSELECT™ , til sporanalyse
  • Opløsningsmidler med høj renhed til speciationsanalyse ved LC-ICP-MS
  • Strenge oprensningsprocedurer efterfulgt af UV-spektroskopi, IC og ICP-MS-test for at sikre høj kemisk renhed og høj UV-transmittans
  • Blindværdierne for metalspor i disse opløsningsmidler er i ppb-området eller lavere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
pH 6 til 8 (ved 20 °C)
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formel vægt 18,02 g/mol
Grad TraceSELECT
Lugt Lugtfri
Emballage Plastflaske
Tæthed 1g/ml ved 20 °C
Mængde 1 L
Fysisk form Væske