Få mere at vide
Vand, til HPLC
Artikelnummer. 10155833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10155833 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10541344 1 L Plastflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10155833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389390025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    509.71 DKK / 2.5 L
    Spare 15.29 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Absorbans 0,004 maks. ved 254 nm, 0,009 maks. ved 210 nm, 0,05 maks. ved 200 nm
Kemisk navn eller materiale Water
Farve Farveløs
Kogepunkt 100,0 °C
Ledningsevne 1 μS/cm maks.
Lineær formel H2O
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad HPLC
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning 0,0003% maks.
Viskositet 0,89 mPa (25 °C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 2.5 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Fysisk form Væske