Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Vandtest Refraktometer Field Kit
Beskrivelse
Dette sæt indeholder alle de nødvendige komponenter til praktisk afprøvning af vands saltholdighed på stedet, hvor som helst og når det er nødvendigt.
Dette sæt indeholder:
- Håndholdt Salinity Refractometer (STX-3)
- Holdbar bæretaske
- Mikrofiberklud
- Flaske til destilleret vand
- Prøve kop
- Overførselspipette
- Kalibreringsskruetrækker
Specifikationer:
- 10,5 x 7 x 3 tommer. (26,7 x 17,8 x 7,8 cm)
- Vægt: 1,6 lb. (0,7 kg)
- Refraktometer Model: STX-3
- Skala: Salinitet, havvands massefylde
- Område: 0 til 100 pt, 1.000 til 1.070
- Opløsning: 1,0 ppt, 0,001
- Nøjagtighed:± 1,0 ppt,± 0,001
- ATC: Ja
- Ca. Længde af refraktometer: 7,3 tommer. (185 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Salinitets refraktometer |
| Skala Range | 0 til 100 ppt Salinitet, 1.000 til 1.070 specifik vægt af havvand |
| Nøjagtighed | ±1,0 ppt,± 0,001 |
| Opløsning | 1,0 ppt Salinitet, 0,001 Specifik vægt af havvand |
| Skala Type | Salinitet, specifik vægt af havvand |
| Dimensioner (L x B x H) | 10,5 x 7 x 3 tommer. (26,7 x 17,8 x 7,8 cm) |
| garanti | 5 år |