Få mere at vide
Vand, teknisk, demineraliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13208003 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 L
Emballage:
Plast dåse
Pakningsstørrelse:
25 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13208003 25 L Plast dåse 25 L
1 options
Artikelnummer. 13208003 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444300250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00 DKK
    376.65 DKK / 25 L
    Spare 54.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
CAS 7732-18-5
Kogepunkt 100,0 °C
Molekylær formel H2O
Lineær formel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vægt 18.02
Grad Teknisk
Emballage Plast dåse
Viskositet 0,89 mPa (25 °C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 25 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1