Få mere at vide
BINDER™ Vandforsyningssæt
Artikelnummer. 30238265 Shop alle BINDER produkter
Størrelse:
20 l
Artikelnummer. 30238265
Brand: BINDER™ 80122592
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvendigt, fritstående sæt bestående af 20 L ferskvandsbeholder med pumpe og niveauføler og 20 L spildevandsbeholder
Udvendigt, fritstående sæt bestående af 20 L ferskvandsbeholder med pumpe og niveauføler og 20 L spildevandsbeholder, til fleksibel og uafhængig vandforsyning.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600, KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
Materiale Plast
Type Vandforsyning
Størrelse 20 l