Få mere at vide
Vandforsyningskvalitetskontrolprøve: Uklarhed
Artikelnummer. 30312557
Skift visning
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30312557 15 ml 15ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312557 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWSTURB15
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Turbidity
Analyt- eller komponentnavne Turbidity
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Blanding
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 15 ml