Få mere at vide
Vandforsyningskvalitetskontrolprøve: Sporstoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium∣Antimony∣Arsenic∣Barium∣Beryllium∣Boron∣Cadmium∣Chromium∣Copper∣Iron∣Lead∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Selenium∣Silver∣Thallium∣Vanadium∣Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-42-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aluminium∣Antimony∣Arsenic∣Barium∣Beryllium∣Boron∣Cadmium∣Chromium∣Copper∣Iron∣Lead∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Selenium∣Silver∣Thallium∣Vanadium∣Zinc |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Løsningstype | Blanding |
| Element | Multi-element |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Mængde | 15 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium 18295 μg/L∣Arsenic 18384 μg/L∣Antimony 18415 μg/L∣Beryllium 45931 μg/L∣Thallium 45932 μg/L∣Iron 100-1800 μg/L∣Selenium 10-100 μg/L∣Chromium 10-200 μg/L∣Nickel 10-500 μg/L∣Aluminium 130-2500 μg/L∣Molybdenum 15-130 μg/L∣Silver 20-300 μg/L∣Vanadium 315-2500 μg/L∣Zinc 400-2500 μg/L∣Manganese 40-900 μg/L∣Barium 500-3000 μg/L∣Copper 50-2000 μg/L∣Lead 5-100 μg/L∣Boron 800-2000 μg/L |