Få mere at vide
Vandforsyningskvalitetskontrolprøve: Organisk kulstof
Artikelnummer. 30317096
Skift visning
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30317096 15 ml 15ml
1 options
Artikelnummer. 30317096 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWSOC15
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon
Analyt- eller komponentnavne Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Enkelt løsning
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd H2SO4
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 15 ml