Få mere at vide
Vandforsyningskvalitetskontrol: O-fosfatnæringsstoffer
Artikelnummer. 30326733
Skift visning
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30326733 15 ml 15ml
1 options
Artikelnummer. 30326733 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWSONUT15
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ortho-phosphate
CAS 7558-79-4
Analyt- eller komponentnavne Ortho-phosphate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 Na . H O4 P
Synonym Disodium phosphate anhydrous, Disodium hydrogen phosphate
InChI formel InChI=1 S/2 Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn disodium; Hydrogenfosfat
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HCl
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 141.96
Mængde 15 ml
Formel vægt 141.9408