Få mere at vide
Vandforsyningskvalitetskontrolprøve: Nitrit
Artikelnummer. 30324015
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
30324015 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 30324015 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWSNO215
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrite
CAS 14797-65-0
Analyt- eller komponentnavne Nitrite
Forsendelsestilstand 2 °C til 8 °C
Molekylær formel (N O2)-
Synonym NO2-
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [O-]N=O
IUPAC navn Nitritt
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 46.01
Mængde 1 hv.
Formel vægt 46.01