Få mere at vide
Vandforsyningskvalitetskontrol: Uorganiske stoffer
Artikelnummer. 30326339
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30326339 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 30326339 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWSIN500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Carbonate∣Chloride∣Fluorine∣Nitrate∣Nitrite∣Potassium∣Sodium∣Specific Conductance∣Sulfate∣Total Filterable Residue
CAS 471-34-1, 16887-00-6, 7782-41-4, 14797-55-8, 14797-65-0, 9-7-7440
Analyt- eller komponentnavne Calcium Carbonate∣Chloride∣Fluorine∣Nitrate∣Nitrite∣Potassium∣Sodium∣Specific Conductance∣Sulfate∣Total Filterable Residue
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Blanding
Element Multi-element
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 500 ml