Få mere at vide
Vandforsyningskvalitetskontrolprøve: Hårdhed
Artikelnummer. 30321562
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30321562 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 30321562 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQWSHRD250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Sodium∣Total hardness
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 7440-23-5
Analyt- eller komponentnavne Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Sodium∣Total hardness
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Blanding
Element Multi-element
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 250 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sodium 14 mg/L∣Magnesium 16.1 mg/L∣Calcium 65.4 mg/L∣Calcium hardness 163 mg/L∣Total hardness 230 mg/L