Få mere at vide
Vandforsyningskvalitetskontrolprøve: Cyanid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanide |
| CAS | 57-12-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cyanide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C N |
| Synonym | CN- |
| InChI formel | InChI=1 S/CN/c1-2/q-1 |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | [C-]#N |
| IUPAC navn | cyanid |
| Vis mere |