Få mere at vide
Water, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| CAS | 7732-18-5 |
| Smeltepunkt | 0°C (Lit.) |
| Kogepunkt | 100°C |
| Molekylær formel | H2O |
| MDL nummer | MFCD00011332 |
| Molekylvægt (g/mol) | 18.02 |
| Tæthed | 1.000 g/mL at 3.98°C |
| Mængde | 1 L |