Få mere at vide
Vand, til spektroskopi ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Artikelnummer. 10606830
Brand: Thermo Scientific Acros 433380010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Tekniske data
Absorbans 0.005 max. at 254nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 200nm, 0.01 max. at 210nm, Passes Test
Kemisk navn eller materiale Water
Farve Farveløs
Navn note For Spectroscopy
Kogepunkt 100.0°C
Lineær formel H2O
Tæthed 1.0000g/mL
Formel vægt 18.02
Grad ACS
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Viskositet 0.89 mPa.s (25°C)
Mængde 1 L
Fysisk form Væske