Få mere at vide
Brady™ Vandopløselige papiretiketter med bånd
Artikelnummer. 30041422
Skift visning
Farve:
Sort på hvidt
Artikelnummer. Farve
30041422 Sort på hvidt
1 options
Artikelnummer. 30041422 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 152248
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For den ultimative løsning inden for fjernelse af etiket og klæbemiddel, vælg Bradys B-403 vandopløselige etiket. Ideel til laboratorier, midlertidige identifikationsbehov, produktflows under arbejde og andre generelle identifikationsapplikationer.
  • For den ultimative løsning inden for etiket- og klæbemiddelfjernelse skal du ’vælge Bradys B-403 Water Dissolvable Label.
  • Ideel til laboratorier, midlertidige identifikationsbehov, produktflows under arbejde og andre generelle identifikationsapplikationer.
  • Work-in-Process: varmt vand og 30 sekunder er alt, der skal til for helt at fjerne etiketten og klæbemidlet.
  • Anvendelses alsidighed: Fra laboratorier til restauranter er dette opløselige papirmateriale en fremragende løsning til midlertidig identifikation af enhver art.
  • Sort print på hvidt papir med let at påføre trykfølsomt klæbemiddel.
  • Certificeringer: RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863).
  • For materialespecifik ydeevne og egenskaber henvises til det tekniske datablad (TDS).
Tekniske data
Produkttype Mærke
Farve Sort på hvidt
Til brug med (udstyr) Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21-PLUS Labelprinter, BMP21 LAB etiketprinter
Materiale Papir (B-403)
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 25 ft.
Bredde (engelsk) 2.69 in.
Klæbende type Akryl
Sterilitet Ikke steril
Slutte Mat
Alternativt varenummer M21-500-403