Få mere at vide
Brady™ Vandopløselige papiretiketter til 76 mm kerneprintere
Beskrivelse
- Reducerer det nødvendige arbejde for at fjerne etiketter
- Reducerer vedligeholdelse af filtre og afløb
- Muliggør nem genidentifikation af genbrugelige genstande i en række brancher
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Aftagelig |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |