Få mere at vide
Brady™ Vandopløseligt papiretikettetape til M6/M7 printere
Artikelnummer. p-7250922
Dimensioner (LxB):
50 fod x 0,75 tommer.
50 fod x 1,5 tommer.
Artikelnummer. 17869114
Brand: Brady™ 173536
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette B-403-materiale af disse etiketter opløses fuldstændigt i varmt vand inden for 30 sekunder og efterlader ingen klæbemiddelrester.
  • Ideel til brug i laboratorieindstillinger, aktivsporing eller generel brug
  • Let at fjerne, miljøvenlig, print-on-demand THT-labelløsning
  • Nem fjernelse sparer tid under genmærkningsprocessen
  • Trykfølsomt klæbemiddel giver mulighed for hurtig og nem påføring
  • Fremstillet af B-403 papirmateriale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Klæbende type Akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 50 ft.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.0762 mm
Dimensioner (LxB) 50 fod x 0,75 tommer.
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer M6C-750-403