Få mere at vide
Brady™ Vandopløseligt papiretikettetape til M6/M7 printere
Dimensioner (LxB):
50 fod x 0,75 tommer.
50 fod x 1,5 tommer.
Beskrivelse
- Ideel til brug i laboratorieindstillinger, aktivsporing eller generel brug
- Let at fjerne, miljøvenlig, print-on-demand THT-labelløsning
- Nem fjernelse sparer tid under genmærkningsprocessen
- Trykfølsomt klæbemiddel giver mulighed for hurtig og nem påføring
- Fremstillet af B-403 papirmateriale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC |
| Klæbende type | Akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |