Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vandblødgøringsmiddel tilbehør
Artikelnummer. p-6032000 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Hårdhedstestsæt
Salt tabletter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11396981
Brand: Thermo Scientific™ 06.1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjern hårde ioner, såsom calcium og magnesium, ved hjælp af dette tilbehør. Blødgjort vand forlænger levetiden af den omvendte osmose membran.
Fjern hårde ioner, såsom calcium og magnesium, vha Thermo Scientific™ Vandblødgøringsmiddel tilbehør. Blødgjort vand forlænger levetiden af den omvendte osmose membran.
Sensorstyring til overvågning af blødgøring af vand
  • Sensorcontroller SE er et overvågningssystem til en kvalitetsstyret drift af blødgøringssystemet
Total hårdhedsmåling (titreringsopløsning)
  • Nødvendigt for at bestemme fødevandets hårdhed og beregne blødgøringsprogrammets indstillinger
Bakteriebeskytter til blødgøringsmidler
  • Til desinficering af ionbytterlejet under hver regenerering
  • Bakteriebeskyttelsen udvinder klor fra en del af saltvandet for at desinficere ionbytterharpiksen
Fleksibel tilslutningsslange 1 tommer. med rustfri stålkappe, længde 1 meter
  • Smart og nem tilslutning af din Thermo Scientific Vandblødgøringsmiddel til vægstik
  • Alternativ i stedet for fast rørføring, som giver mere fleksibilitet til vedligeholdelse
Monteringsblok 1in. med blandingsventil
  • Til komfortabel omgåelse af skyllemidlet til vedligeholdelse, reparationer mv
Blandeventil OVP til 1 tommer. blødgøringssystemer til permanent hårdhedsjustering
  • Hvis en specifik vandhårdhed er påkrævet efter blødgøringsanlægget, vil blandeventilen vil noget hårdt vand ind i det bløde vand, der kommer ud af blødgøringsudgangen
Blandeventil OVP til 1 1/2in. blødgøringssystemer til permanent hårdhedsjustering
  • Hvis en specifik vandhårdhed er påkrævet efter blødgøringsanlægget, vil blandeventilen vil noget hårdt vand ind i det bløde vand, der kommer ud af blødgøringsudgangen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kabinetblødgøringssystem WAE, Double Softing System WAT, Double Softing System WMS
Type Hårdhedstestsæt