Beskrivelse
Fjern hårde ioner, såsom calcium og magnesium, vha Thermo Scientific™ Vandblødgøringsmiddel tilbehør. Blødgjort vand forlænger levetiden af den omvendte osmose membran.
Sensorstyring til overvågning af blødgøring af vand
- Sensorcontroller SE er et overvågningssystem til en kvalitetsstyret drift af blødgøringssystemet
Total hårdhedsmåling (titreringsopløsning)
- Nødvendigt for at bestemme fødevandets hårdhed og beregne blødgøringsprogrammets indstillinger
Bakteriebeskytter til blødgøringsmidler
- Til desinficering af ionbytterlejet under hver regenerering
- Bakteriebeskyttelsen udvinder klor fra en del af saltvandet for at desinficere ionbytterharpiksen
Fleksibel tilslutningsslange 1 tommer. med rustfri stålkappe, længde 1 meter
- Smart og nem tilslutning af din Thermo Scientific Vandblødgøringsmiddel til vægstik
- Alternativ i stedet for fast rørføring, som giver mere fleksibilitet til vedligeholdelse
Monteringsblok 1in. med blandingsventil
- Til komfortabel omgåelse af skyllemidlet til vedligeholdelse, reparationer mv
Blandeventil OVP til 1 tommer. blødgøringssystemer til permanent hårdhedsjustering
- Hvis en specifik vandhårdhed er påkrævet efter blødgøringsanlægget, vil blandeventilen vil noget hårdt vand ind i det bløde vand, der kommer ud af blødgøringsudgangen
Blandeventil OVP til 1 1/2in. blødgøringssystemer til permanent hårdhedsjustering
- Hvis en specifik vandhårdhed er påkrævet efter blødgøringsanlægget, vil blandeventilen vil noget hårdt vand ind i det bløde vand, der kommer ud af blødgøringsudgangen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Kabinetblødgøringssystem WAE, Double Softing System WAT, Double Softing System WMS |
| Type | Salttabletter, 25 kg |