Få mere at vide
Gosselin™ Vandprøvetagning Firkantet HDPE-flaske, manipulationssikret låg
Beskrivelse
- Brudsikkert polyethylenterephthalat (PET ) eller højdensitetspolyethylen (HDPE)
- Støbte gradueringer
- Lækagesikre manipulationssikre HDPE skruelåg
- Uden natriumthiosulfat
- Sporbare etiketter
- Store åbninger minimerer risikoen for kontaminering
- Filmpakket eller individuelt pakket
- Steril
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Inkluderer | Indeholder ikke natriumthiosulfat |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 100/Cs |
| Mængde | 100/Cs |
| Sterilitet | Steril |
| Lukningsfarve | Rød |
| Uddannet | Ja |
| Form | Firkant |
| Vis mere |