Få mere at vide
Gosselin™ Vandprøvetagning Firkantet HDPE-flaske, manipulationssikret låg, med natriumthiosulfat
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1 L
Lukkestørrelse:
37 mm
55 mm
Mængde:
210/Cs
85/Cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 210
Pakke med 85
Beskrivelse
- Brudsikkert polyethylenterephthalat (PET ) eller højdensitetspolyethylen (HDPE)
- Støbte gradueringer
- Lækagesikre, manipulationssikre HDPE skruelåg
- Med natriumthiosulfat
- Sporbare etiketter
- Store åbninger minimerer risikoen for kontaminering
- Filmpakket eller individuelt pakket
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Inkluderer | 20mg/L natriumthiosulfat |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 210/Cs |
| Mængde | 210/Cs |
| Sterilitet | Steril |
| Lukningsfarve | Rød |
| Gradueringer | Ja |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Lukkestørrelse | 37 mm |
| Vis mere |