Få mere at vide
Gosselin™ Vandprøvetagning Firkantet HDPE-flaske, manipulationssikret låg, med natriumthiosulfat
Artikelnummer. 12394169
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1 L
Lukkestørrelse:
37 mm
55 mm
Mængde:
210/Cs
85/Cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 210
Pakke med 85
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Mængde Pakningsstørrelse
12394169 250 mL 37 mm 210/Cs Pakke med 210
15442811 1 L 55 mm 85/Cs Pakke med 85
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12394169 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. HLC25001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    782.50 DKK / Pakke med 210
    Spare 337.50 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CORNING GOSSELIN™ Vandprøvetagning Firkantet HDPE-flaske, manipulationssikker låg, med natriumthiosulfat er brudsikker og inkluderer støbte inddelinger og et lækagesikkert, manipulationssikkert HDPE-skruelåg.
  • Brudsikkert polyethylenterephthalat (PET ) eller højdensitetspolyethylen (HDPE)
  • Støbte gradueringer
  • Lækagesikre, manipulationssikre HDPE skruelåg
  • Med natriumthiosulfat
  • Sporbare etiketter
  • Store åbninger minimerer risikoen for kontaminering
  • Filmpakket eller individuelt pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Inkluderer 20mg/L natriumthiosulfat
Materiale HDPE
nr. pr. sag 210/Cs
Mængde 210/Cs
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Rød
Gradueringer Ja
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 37 mm
Lukketype Lækagesikker, manipulationssikker skruelåg